Kalcium ≥99.5%, granulat -16 mesh, omdestillerad
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
42917.09 42917.18 42917.30
42917.09EA 1025 SEK
42917.09 42917.18 42917.30
Kalcium ≥99.5%, granulat -16 mesh, omdestillerad
Kalcium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-70-2 Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Formel: Ca
MW: 40.08 g/mol
Kokpunkt: 1484
Smältpunkt: 850
Densitet: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085314
CAS nummer: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,01644