Kalcium ≥98%, svarvspån
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
10125.09 10125.22 10125.36
10125.09EA 695 SEK
10125.09 10125.22 10125.36
Kalcium ≥98%, svarvspån
Kalcium
Purity: 98% CAS No.: 7440-70-2 Appearance: Metallic Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Formel: Ca
MW: 40,08 g/mol
Kokpunkt: 1484 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 850 °C
Densitet: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085314
CAS nummer: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644