Kalcium ≥99.5%, granulat -6 mesh, omdestillerad
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
00875.30 00875.A1
00875.30EA 3125 SEK
00875.30 00875.A1
Kalcium ≥99.5%, granulat -6 mesh, omdestillerad
Kalcium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-70-2 Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Formel: Ca
MW: 40,08 g/mol
Kokpunkt: 1484 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 850 °C
Densitet: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085314
CAS nummer: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644