Natrium, paraffin protect rods för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22284.0250 8.22284.1000 8.22284.0100
8.22284.0250EA 1200 SEK
8.22284.0250 8.22284.1000 8.22284.0100
Natrium, paraffin protect rods för syntes, Sigma-Aldrich®
Natrium
Sodium rods (protective liquid: paraffin oil)
Formel: Na
MW: 22,99 g/mol
Kokpunkt: 889 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 97,8 °C
Densitet: 0,97 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085307
CAS nummer: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641
Order Now
Specifikation testresultat
Content at Na ≥ 99.0 %