Litium, pinnar in paraffin oil för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05660.0025 8.05660.0100 8.05660.0010
8.05660.0025EA 1320 SEK
8.05660.0025 8.05660.0100 8.05660.0010
Litium, pinnar in paraffin oil för syntes, Sigma-Aldrich®
Litium
Formel: Li
MW: 6.94 g/mol
Kokpunkt: 1317
Smältpunkt: 179
Densitet: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134051
CAS nummer: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 179 °C
Molar Mass 6.94 g/mol
Boiling Point 1347 °C
Vapor Pressure 1 hPa (723 °C)
Density 0.534 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula Li
Chemical Formula Li