Automatiska byretter, pelletmönster, med mellanavstängningskran, Schellbach, utan behållare, BLAUBRAND®
Leverantör: Brand
22761 22762 22763
BRND22761EA 5425 SEK
BRND22761 BRND22762 BRND22763
Automatiska byretter, pelletmönster, med mellanavstängningskran, Schellbach, utan behållare, BLAUBRAND®
Byretter
Borosilikatglas 3.3, klass AS, DE-M-märkning.
  • Kalibrerad, med batchcertifikat
  • Schellbach skalkontrast, ringgradering vid huvudpunkterna
  • Automatisk nollställning, mellanliggande stoppkran för recirkulation av kvarvarande vätska
Certifikat: DIN EN ISO 385
Beställningsinformation: Reservoir bottles must be ordered separately.
Leveransinformation: Supplied with a batch certificate. Burettes are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.