Blocktermostat, digital med värme/kyla, PCH-1, PCH-2 och PCH-3
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
PCH-1 PCH-3 PCH-2
460-0027EA 15825 SEK
460-0027 444-0931 460-0367
Blocktermostat, digital med värme/kyla, PCH-1, PCH-2 och PCH-3
Blocktermostater Blocktermostater, värme/kyla
The Grant bio block heater/coolers are compact, flexible and easy to use – they are ideal for the rapid heating and cooling of microtubes, and a very effective tool for DNA sample preparation for denaturing and electrophoresis. There is a choice of three models: The PCH-1 has a capacity of up to 32 microtubes in a combination of two sizes (12×1,5 ml plus 20×0,5 ml), whereas the PCH-2 can accommodate up to 20 microtubes of one size (1,5 ml), and the PCH-3 can hold up to 20×2 ml microtubes.
  • Kraftfull Peltier-element för snabb uppvärmning och nedkylning
  • Temperaturstabilitet ±0,1 °C
  • LCD-display med två rader visar både inställd och aktuell för temperatur och tid
  • Reaktionstimer med ljudlarm för användning från 1 min till 96 timmar
  • System för torr temperaturkontroll håller miljön ren och fri från aerosoler
Leveransinformation: Levereras med block och lock.