Kromatografikolonner för SEC, Asahipak GF-HQ-serien
Leverantör: Resonac
F7600004 F6710018 F7600001 F7600002
554-1758EA 25825 SEK
554-1758 554-1763 554-1757 554-1756
Kromatografikolonner för SEC, Asahipak GF-HQ-serien
Kromatografikolonn
GF-HQ-serien är avsedd för vattenhaltig (GFC) och organisk (GPC) storleksexklusionskromatografi. Analyser med hög prestanda av prover som innehåller hydrofila och hydrofoba delar, exempelvis ytaktiva ämnen.
  • Polymerbaserade SEC-kolonner som tål lösningsmedel
  • Kan användas med både vattenhaltiga och organiska lösningsmedel
* Uppskattat värde