Odlingsskålar med laminin, Corning® BioCoat™
Leverantör: Corning
354405 354452 354458
734-0113EA 4375 SEK
734-0113 734-0138 734-0143
Odlingsskålar med laminin, Corning® BioCoat™
Odlingsplattor Cellodlingsskålar
PS-belagda med enhetligt applicerat muslaminin. Främjar cellvidhäftning, proliferation och differentiering av en rad olika cellinjer, särskilt neuroner, epitelceller, myocyter och myoblaster.
Tillverkade i noggrant kontrollerad miljö och rigoröst testade för jämn kvalitet och prestanda.