VWR® MaximumSF, Stövelskydd, vätsketätt
Leverantör: VWR Collection
113-1185EA 1450 SEK
113-1185 113-1186 113-1184
VWR® MaximumSF, Stövelskydd, vätsketätt
Engångskläder
VWR® Maximum SF boot covers are the cleanest and most durable within the entire VWR® clothing line. Made from spunbonded polypropylene fabric (SPP) with breathable polyethylene film coating, these garments have been designed to optimise barrier protection, cleanliness and comfort properties.
  • Halkfri och antistatisk
  • Vätskegenomträngliga, förseglade sömmar för att stöta bort vatten
  • Överlägsen friktionskoefficient för att säkerställa maximal dragkraft
  • Maximalt glidmotstånd på våta och släta ytor
Testat och tillverkat i ISO-certifierad anläggning under strikt processkontroll. Batcharna kontrolleras och valideras med tester i ett fristående labb.
Längd: 381 mm (U*), 419 mm (XL), 470 mm (XXL)
* Universalstorlek