Skyddsrock, VWR® Maximum, SF
Leverantör: VWR Collection
113-1172EA 1700 SEK
113-1172 113-1171 113-1170 113-1169 113-1167 113-1168
Skyddsrock, VWR® Maximum, SF
Engångskläder
VWR® Maximum SF frocks are the cleanest and most durable within the entire VWR® clothing line. Made from spunbonded polypropylene fabric (SPP) and coated with breathable polyethylene film, these garments have been designed to optimise barrier protection, cleanliness and comfort properties.
  • Snäppkrage, raglanärm, snäppknäppning, resårmuddar
  • Överlägset skydd mot vätska och partiklar
  • Lägsta nivån av partikelspridning: Helmke-drumtest, klassificeringsnivå I
  • Skydd mot mindre kemikaliestänk
  • Andas bättre, för god användarkomfort
  • Mjukt, tygliknande material med maximal rivhållfasthet
Testat och tillverkat i ISO-certifierad anläggning under strikt processkontroll. Batcharna kontrolleras och valideras med tester i ett fristående labb.