CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid), Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43280.0025 8.43280.0100
8.43280.0025EA 694 SEK
8.43280.0025 8.43280.0100
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid), Sigma-Aldrich®
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid)
Formel: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Smältpunkt: 324 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003837
CAS nummer: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773