CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid) 99% för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
172621000 172620010 172622500
ACRO172621000EA 1600 SEK
ACRO172621000 ACRO172620010 ACRO172622500
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid) 99% för biokemi
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid)
Formel: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Smältpunkt: 324 °C (dec.)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003837
CAS nummer: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
UV at 280 nm A: ≤0.02
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)