1,3-Dichloro-4-(2-iodophenoxy)benzene
Leverantör: Thermo Scientific
CD08469DA CD08469EA CD08469EE
MAYBCD08469DAEA 0 SEK
MAYBCD08469DA MAYBCD08469EA MAYBCD08469EE
1,3-Dichloro-4-(2-iodophenoxy)benzene
1,3-Dichloro-4-(2-iodophenoxy)benzene
Formel: C₁₂H₇Cl₂IO
CAS nummer: 175136-78-4