(1S)-(-)-β-Pinene 94,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: (-)-Pin-2(10)-ene
P0441-25ML P0441-500ML
TCIAP0441-25MLEA 215 SEK
TCIAP0441-25ML TCIAP0441-500ML
(1S)-(-)-β-Pinene 94,0 GC_ANALYSMETOD
(1S)-(-)-β-Pinene
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Kokpunkt: 165°C
Smältpunkt: -61
Flampunkt: 43°C
MDL Number: MFCD00063635
CAS nummer: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
UN: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07446
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39690ebc5db711501a0dc659b54f4b6d4f97871c&vid=39690ebc5db711501a0dc659b54f4b6d4f97871c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -23.0 deg (neat)