VWR®, Ställ för kryolådor
Leverantör: VWR Collection
479-1169EA 800 SEK
479-1169 479-1170
VWR®, Ställ för kryolådor
Ställ Ställ för kryoboxar
Cardboard
  • Stable and long lasting
  • Lightweight - the 20 compartment rack weighs 1,1 kg without boxes
  • For cryoboxes 50 mm height
Economical, coated cardboard racks for upright freezers.