VWR® Basic, Skyddsrock, SMS
Leverantör: VWR Collection
113-1175EA 2300 SEK
113-1175 113-1166 113-1174 113-1176 113-1162 113-1161 113-1160 113-1159 113-1158 113-1157 113-1156
VWR® Basic, Skyddsrock, SMS
Engångskläder
Dessa SMS-klänningar är tillverkad i ett latexfritt, SMS-tyg med flera skikt (spinnbundet-smältblåst-spinnbundet). Mycket hållbart samt mjukt och bekvämt med god andningsförmåga.
  • Snäppkrage, raglanärm, snäppknäppning
  • Barriär mot vätskor och partiklar
  • Skydd mot mindre kemikaliestänk
Colour: White or blue