VWR® Basic, Skyddsrock för renrum, SPP, engångs
Leverantör: VWR Collection
113-1114EA 1125 SEK
113-1114 113-1113 113-1112 113-1111 113-1124 113-1115 113-1116 113-1123 113-1122 113-1121 113-1120 113-1119 113-1118
VWR® Basic, Skyddsrock för renrum, SPP, engångs
Engångskläder
VWR® Basic SPP labbrockar är tillverkat i starkt och lätt spinnbunden polypropylen (SPP) med god andningsförmåga. Skyddar mot smuts, fett och vissa torra partiklar i miljöer med låg riskfaktor.
  • Avsmalnande krage, isydda ärmar, snäppknäppning
  • Resår eller stickade muddar, inga fickor eller tre fickor
  • Lättviktig första skyddsbarriär med god andningsförmåga
Passar i lågriskområden och entréområden innan omklädning. Testat och tillverkat i ISO-certifierad anläggning. Varje batch kontrolleras och valideras med tester i ett fristående labb.
Förpackning: 25 or 30 coats per carton.