Polyvinyl alcohol, M.W. 145,000 ≥98% för syntes, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14894.0101
8.14894.1001
8.14894.0101EA
697
SEK
8.14894.0101
8.14894.1001
Polyvinyl alcohol, M.W. 145,000 ≥98% för syntes, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Polyvinyl alcohol
Formel:
[-CH₂CH(OH)-]n Densitet: 1,3 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00081922 CAS nummer: 9002-89-5 |
Specifikation testresultat
Melting Point | 160 - 240 °C |
Bulk Density | 400 - 600 kg/m3 |
Density | 0.4 - 0.6 g/cm3 (20 °C) |