Vattenrenare, RiOs™ 3
Leverantör: Merck
SPR00S001 ZR0S0P3FR ZR0S0P3GE ZR0S0P3IT ZR0S0P3SP ZR0S0P3BE ZR0S0P3UK
171-0126EA 10200 SEK
171-0126 171-0139 171-0140 171-0316 171-0317 171-0391 171-0142
Vattenrenare, RiOs™ 3
Vattenreningssystem Vattenrenare, rent och ultrarent vatten
RiOs™ 3-systemet passar för generella, icke-kritiska laboratorieapplikationer eller som förbehandling för system för ultrarent vatten. Det är en idealisk lösning vid behov av typ III-vatten för t.ex. handdisk, buffertberedning, matarvatten för luftfuktare, autoklaver, diskmaskiner. RiOs™ 3 är utformat för användare som vill ha en kompakt, lättanvänd lösning med intuitiva funktioner, kompakt design och enkel underhåll. För användare som behöver tillgång till ultrarent vatten är RiOs™ 3 idealiskt som förbehandling för Synergy®- eller Milli-Q®-vattenrenare. Upp till 30 L/dag av högkvalitativt, vatten (typ III) från kranvatten.
  • Enkel att installera och använda
  • Den enda förbrukningsvaran är ett unikt allt-i-ett-paket som innehåller förbehandling och membranet för omvänd osmos
  • Underhållet som behövs är byte av en enda patron en till två gånger per år
  • Den bakgrundsbelysta färgdisplayen visar konduktivitet, temperatur och vattennivå i den inbyggda behållaren
  • Inbyggd, kompakt 6-litersbehållare – anslutning till 30- eller 60-litersbehållare möjligt vid behov av större volymer
Beställningsinformation: SmartPak™ (171-0126) måste beställas med systemet.