Vattenrenare, Direct-Q® 3
Leverantör: Merck
ZRQS0P3FR ZRQS0P3BE ZRQS0P3GE ZRQS0P3IT ZRQS0P3SP ZRQS0P3SZ ZRQS0P3DK ZRQSVP3EU ZRQSVP3FR ZRQSVP3GE ZRQSVP3IT ZRQSVP3SP ZRQSVP3BE ZRQSVP3UK ZRQS0R3UK ZRQSVP3SZ ZRQS0R3BE ZRQSVP3DK ZRQS0P3UK ZRQS0R3DK ZRQS0R3EU ZRQS0R3FR ZRQS0R3GE ZRQS0R3IT ZRQS0R3SP ZRQS0R3SZ ZRQSVR3UK ZRQSVR3BE ZRQSVR3DK ZRQSVR3EU ZRQSVR3FR ZRQSVR3GE ZRQSVR3IT ZRQSVR3SP ZRQSVR3SZ
171-0151EA 70200 SEK
171-0151 171-0094 171-0152 171-0325 171-0326 171-0153 171-0776 171-0327 171-0155 171-0156 171-0328 171-0329 171-0089 171-0754 171-0785 171-0157 171-0777 171-0786 171-0154 171-0778 171-0779 171-0780 171-0781 171-0782 171-0783 171-0784 171-0817 171-0809 171-0810 171-0811 171-0812 171-0813 171-0814 171-0815 171-0816
Vattenrenare, Direct-Q® 3
Vattenreningssystem Vattenrenare, rent och ultrarent vatten
Direct-Q® 3 har utvecklats för enkel och direkt användning. Ultrarent vatten av typ I passar för beredning av buffertar för vätskekromatografi och biokemiska experiment och för analytiska processer som spektrofotometri och spektroskopi. För applikationer där endast mycket låga halter av organiska föroreningar tolereras har Direct-Q® 3 UV-systemet en UV-lampa med två våglängder för produktion av vatten med TOC-innehåll <5 ppb, vilket passar för HPLC-, GC-, ILC- och TOC-analyser. Med BioPak™-patronen som slutfilter producerar Direct-Q® 3-systemen pyrogen- och RNas-fritt vatten med flödeshastighet 0,2 L/min. Direct-Q® 3-systemen är idealiska för laboratorier som inte har enkel tillgång till förbehandlat vatten och som kräver mellan 5 och 10 l ultrarent vatten varje dag. För produktion av vatten typ I och typ III.
  • An integral timer makes it possible to dispense Type I water for a specified time period; the system switches off automatically when the set time has elapsed
  • An alarm is triggered when there is a sudden drop in the quality of the product water
  • Water quality parameters (resistivity or conductivity, temperature) are shown on a colour display
  • Maintenance consists of a simple pack replacement once or twice a year
  • Integrated, compact 6 litre reservoir for Type II water - connection to a 30 or 60 litre reservoir is possible for higher daily needs
  • Units can be bench or wall mounted (wall mount bracket required)
The systems’ versatile remote dispenser helps the user to stay focused on his work by providing ultrapure water delivery where needeed. The remote dispenser can be placed up to two metres from the Direct-Q® system and are available in free-standing or wall-installed models. Alternatively, systems in the Direct-Q® range are available with an integrated dispenser for use on the benchtop.
Pure (Type III) product water quality (in regular operating conditions):
Ionic rejection >96%
Organic rejection for MW>200>99%
Bacteria and particulate removal >99%
Beställningsinformation: A tank vent filter, a SmartPak™ DQ3 filter and either a Millipak® or BioPak® final filter have to be ordered with the unit.
Observera: * Type I purified water.