Vattenrenare, ultrarent vatten, Simplicity®
Leverantör: Merck
SIMSV00SZ SIMSV00FR SIMS000UK SIMSV00UK SIMS000BE SIMS000GE SIMS000FR SIMSV00BE SIMSV00SP SIMS000SZ SIMS000EU SIMSV00EU SIMS000IT SIMSV00IT SIMS000SP SIMSV00GE
171-0306EA 88175 SEK
171-0306 171-0765 171-0275 171-0749 171-0762 171-0298 171-0748 171-0764 171-0305 171-0301 171-0297 171-0302 171-0299 171-0304 171-0300 171-0303
Vattenrenare, ultrarent vatten, Simplicity®
Vattenreningssystem Vattenrenare, rent och ultrarent vatten
Bärbar vattenrenare Simplicity® kan placeras på valfri plats i laboratoriet. Kräver varken specialinstallation eller vattenanslutning och producerar ultrarent vatten efter behov från förbehandlat vatten (Elix®-system, destillerat eller avjoniserat vatten, eller vatten från omvänd osmos). Simplicity®-systemet är ett prisvärt alternativ för laboratorier som använder vatten på flaska. Med ultrarent Simplicity®-vatten, som produceras och används på plats, finns ingen risk för nedbrytningsprodukter och kontaminering som kan påverka vatten på flaska. Den intuitiva färgdisplayen på Simplicity®-systemet betyder att användaren kan se alla systemparametrar direkt, inkl. vattenkvalitet, behållarnivå och om patronen behöver bytas ut. För behov av ultrarent vatten typ I, mindre än 5 liter per dag.
  • När systemet inte används håller det vattenkvaliteten intakt genom recirkulation
  • Enkel installation: användaren behöver bara ansluta systemet till nätet, sätta i SimpliPak®-patronen och därefter fylla den löstagbara behållaren med förbehandlat vatten
  • Användarvänlig display
  • Systemet hämtar vatten från en löstagbar, påfyllningsbar och inbyggd behållare
  • Underhållet består av ett enda patronbyte en eller två gånger om året, baserat på det resistivitetsvärde som visas för det producerade ultrarena vattnet, och behandlingsmodulen och filtret kan bytas utan verktyg
Simplicity® UV-systemet är försett med inbyggd UV-lampa med dubbla våglängder (185 och 254 nm) som minskar organiska föroreningar till <5 ppb i det ultrarena vattnet och gör det lämpligt för känsliga applikationer som HPLC-, GC- och TOC-analys.
Strömförsörjning: 100 - 230V/50 - 60 Hz.
Strömförsörjning: 100 - 230V - 50 - 60 Hz
Beställningsinformation: SimpliPak® bör förses med ett Millipak®- eller BioPak®-slutfilter.
Observera: * with BioPak® ultrafiltration cartridge as final polisher.