Tillbehör för OLS200 och GLS Aqua Plus skakvattenbad
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS
SBT14 SBT28
462-8350EA 1475 SEK
462-8350 462-8351
Tillbehör för OLS200 och GLS Aqua Plus skakvattenbad
Bad Skakvattenbad
En serie med olika tillbehör i rostfritt stål för användning med skakvattenbad i OLS- och GLS Aqua Plus-serien.
  • Universalhållaren kan användas för behållare i olika storlekar från 25 ml till 1 000 ml
  • Hållare för provrörsställ, med plats för upp till fem ställ
  • Provrörsställ i olika format, perforerade förbästa värmeöverföring
  • Med den perforerade hållaren kan skakvattenbadet användas som bad utan omrörning
  • Ryggåslock leder kondensen längs badets sida och skyddar kärlen i badet. PC-lock levereras som standard med GLS Aqua Plus
Observera: * FörMore Product Information