Vattenbad, Aqualine-serien
Leverantör: LAUDA
L000598 L000599 L000600 L000601 L000602 L000603 L000604 L000605 L000606 L000607
LAUDL000598EA 6625 SEK
LAUDL000598 LAUDL000599 LAUDL000600 LAUDL000601 LAUDL000602 LAUDL000603 LAUDL000604 LAUDL000605 LAUDL000606 LAUDL000607
Vattenbad, Aqualine-serien
Bad Vattenbad, utan omrörning
Korrosionsresistent bad i rostfritt stål, med värmeelement och temperaturgivare monterade under badet för att ge maximal användbar volym. Robust och tillförlitlig, med kontrollenhet infälld för skydd. Enkelt att rengöra med minsta fyllnadsnivå enbart 20 mm.
  • Enkel inställning via digital LED-display
  • Inbyggt övertemperaturskydd med frånslag
  • Ryggåslock förhindrar att kondens droppar ned i proverna
  • Jämn temperaturfördelning tack vare att värmeelementen sitter under badet
Temperaturnoggrannhet vid 37 °C: ±0,2 K.
Temperature stability at 37 °C (K): ±0,2
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 22.
Leveransinformation: Levereras med genomskinligt ryggåslock i polykarbonat, men utan ställ eller plattform, tillbehör beställs separat.
Observera: D = totalt djup (öppet lock + kontrollenhet), H = med stängt lock.