Vattenjetpump i nickelpläterad mässing
Leverantör: USBECK Laborgeräte
5700 5701 5710 5721 5722 5720 5751
181-0116EA 1775 SEK
181-0116 181-0117 181-0118 181-0119 181-0120 USBE5720 USBE5751
Vattenjetpump i nickelpläterad mässing
Pumpar Vattensug
Vattenstrålepump i förnicklad mässing.
  • Slangoliv 14 mm med innergänga och kopplingsmutter för 1/2″ R gänga
  • Med backventil
  • Anslutning för vakuumslang med innerdiam 8 mm
  • Stable and solid
  • A side knob allows connection to a vacuum pipe with an interior diameter of 8 mm
  • Available with or without non-return valve
  • Supplied with water connection for pipes with an internal diameter of 14 mm or bolting for connection to a tap
  • Pressure gauge available as an option for all models