Vakuumsugsystem VACUBOY
Leverantör: Integra
155500 155510
612-0683EA 3300 SEK
612-0683 612-0684
Vakuumsugsystem VACUBOY
Pumpar Vakuumsugsystem
VACUBOY handkontroll är idealisk för uppsugning av alla sorters vätskor från kyvetter, mikrotiterplattor, provrör, petriskålar, cellodlingsflaskor, rollerflaskor, bioreaktorer och andra typer av laboratoriekärl på ett säkert och kontrollerat sätt. Den är utformad för användning med många olika aspirationshandkontroll i rostfritt stål, pasteurpipetter och serologiska pipetter och pipettspetsar för många olika användningsområden. Varje adapter har särskilt utformats för att passa dimensionerna och geometrin på det motsvarande glas- eller plastkärlet. Handkontrollen kan kopplas till alla vakuumkällor i laboratoriet, vilket medför en förbättring av de befintliga funktionerna.
  • Enkel att använda, tidsbesparande
  • Ergonomisk design gör att du slipper tröttsamma, repetitiva uppsugningsuppgifter
  • Alla delar som kommer i kontakt med vätska är autoklaverbara
  • Kan monteras på alla vakuumkällor (t ex vattensugar, externa vakuumpumpar, vakuumsystem)
  • Ett brett en - och flerkanalsadaptrar finns som alternativ
VACUBOY handkontroll:
Basenhet med de tekniska egenskaper som beskrivs ovan, gummiadapter för pasteurpipetter och 40 mm lång enkanalsadapter i rostfritt stål.
VACUBOY handkontrollsset:
Inkluderar basenheten som beskrivs ovan, ett passande ställ, gummiadapter för pasteurpipetter, enkanalsadapter och en 8-kanalsadapter, båda i rostfritt stål och 40 mm långa, enkanalsadapter i plast för spetsar med eller utan avkastningsmekanism samt en 8-kanalsadapter i plast för spetsar med avkastningsmekanism.
Includes the basic device as described above, a matching stand, rubber adapter for Pasteur pipettes, one single-channel and one 8-channel adapter, both stainless steel and 40 mm long, one single-channel plastic adapter for tips with or without an ejection mechanism, and one 8-channel plastic adapter for tips with an ejection mechanism.