Vakuumsugsystem, VACUSAFE Comfort och VACUSAFE Comfort Plus
Leverantör: Integra
158320 158300 158310
391-2094EA 22700 SEK
391-2094 181-0271 181-0270
Vakuumsugsystem, VACUSAFE Comfort och VACUSAFE Comfort Plus
Pumpar Vakuumsugsystem
Används för ren och professionell uppsugning av biologiska och kemiska vätskor. Alla funktioner som kan behövas är inbyggda i det kompakta systemet. Styrs med en enda knapp och är alltid klart för användning.
  • Vakuumsystemkontroll, alltid klart, snabbt och lätt att använda
  • Bidrar till att förhindra kontaminering av laboratoriet och miljön
  • Senaste pumptekniken, ultratyst gång
  • Pumpen stängs av automatiskt vid uppnådd vakuumnivå
  • Lätt att transportera, oberoende av vattentillförsel och avloppssystem
Kontrollerad uppsugning av vätskor från vanliga laboratoriekärl som kyvetter, provrör, mikrotiterplattor, petriskålar och rollerflaskor, för att bara nämna några. Hantering av biologiskt eller kemiskt flytande avfall. Filtrering av vätskor med hjälp av filtersystem. Kompakt, användarvänlig design. Automatisk nivåövervakning förhindrar flaskan från att svämma över. Två hydrofobiska filter, ett innanför och ett utanför pumpintaget, skyddar enheten och dess elektronik från fukt. Med vred för automatisk vakuumreglering (300 till 600). Kemikalieresistenta snabbkopplingar (i PVDF) för slanganslutning. Med VACUBOY handkontroll och 40 mm adapter i rostfritt stål. Alla delar som kommer i kontakt med vätska, flaskan, locket, slangar, anslutningar och hadnkontrollen, är autoklaverbara. Användarvänlig, 2 st VACUBOY-handkontroller kan anslutas till en VACUSAFE-flaska (Y-adapter krävs).
Leveransinformation: The supplied system includes one 4 litre PP bottle (2 litre glass bottle for 181-0271) with lid and barbed tubing connections PVDF (quick couplings with Comfort Plus models), fill level sensor (Comfort Plus models only), one tubing set with filter, power supply unit, one VACUBOY hand operator and a 40 mm single-channel, stainless steel adapter. Please contact your local Avantor sales office for full details on accessories including additional VACUBOY hand operator, Y-connectors, etc.