Olja för vakuumpumpar
Leverantör: VACUUBRAND
20687010 20687011 20687012 20687013
181-1241EA 570 SEK
181-1241 181-1242 181-1243 181-0449
Olja för vakuumpumpar
Smörjmedel
Olja klass B för vakuumpumpar
Olja klass B har utmärkta viskositetvärden och lågt ångtryck. Det är dess exceptionellt goda kemikalieresistens, stabilare uppförande vid pumpning av oxidationsmedel och sura/basiska ångor, samt att den är skonsammare vid hudkontakt, som skiljer den här produkten från vanliga mineraloljor. Även efter kontinuerlig drift i flera veckor och månader håller oljan trycket konstant, och den används i alla pumparna i RE/RZ-serien.
Olja klass K 8 för vakuumpumpar
Oljan klass K 8 är en specialolja särskilt avsedd för pumpning av sura ångor. Den är mycket hygroskopisk, så den är inte speciellt användbar att pumpa vattenånga med.  Det alkaliska korrosionsskyddet i oljan förbrukas då den används. Det är därför nödvändigt att byta oljan, beroende på ångornas sammansättning och mängd. När pumpen stängs av för en längre tid måste oljan bytas.
Silikonolja SI 2
Silikonoljan SI 2 är framtagen för att användas när mycket hållbarhet behövs. Tack vare dess kemiska sammansättning påverkas oljan inte av vissa aggressiva gaser (särskilt klor och saltsyra) eller lösningsmedelsångor. Tål även de flesta syror och sura lösningar.
Lågt ångtryck även vid höga temperaturer
Goda smörjegenskaper
Lågt bakåtflöde av olja
Hög stabilitet och resistens mot cracking
Mycket svår att oxidera
Silicone oil, SI 2 is designed to be used when extremely high durability is required. Because of its chemical composition, the oil is not affected by certain aggressive gases (particularly chlorine and hydrogen chloride) or solvent-containing vapours. It is also resistant to most acids and acid solutions.