Vakuumpump XS
Leverantör: VACUUBRAND GMBH + CO
20698120 698024 697152 697162 698122 698132 698142 697151 697161 698009 698121 698131 698141 698151
181-0110EA 0 SEK
181-0110 181-1990 181-1578 181-1648 181-1579 181-1615 181-1649 181-1608 VACU697161 181-0152 181-1613 181-1614 VACU698141 181-0249
Vakuumpump XS
Pumpar Rotationspumpar
Ett- och tvåstegs lamellpump med inbyggd oljepump och kraftfull gasballast som ger hög tolerans för vattenånga. Pumpen är kraftfull men samtidigt kompakt och lätt.
  • Hög pumpkapacitet, även vid låga tryck
  • Hög tolerans för vattenånga och lösningsmedel tack vare den stora andelen gasballast (upp till 10% av pumpkapaciteten), tystgående och mycket bra sluttryck även med gasballast
  • Oljekretsen blir vakuumtät vid avstängning vilket förhindrar korrosion
  • Stor användbar oljevolym ger långa oljebytesintervall
  • Minsta mått, låg vikt och teleskopisk konstruktion för enkelt underhåll
Leveransinformation: Oljefylld pump med brytare, termiskt motorskydd samt en 2 meter lång kabel med kontakt, klämmor och centreringsring på sug- och utblåsförgreningarna, partikelfilter.