Tillbehör för rotationsindunstare
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
569-00040-00 569-00030-00 569-00020-00
531-0844EA 3725 SEK
531-0844 531-0843 531-1068
Tillbehör för rotationsindunstare
Indunstare Rotationsindunstare
Ångtemperatursensor: Endast för Advantage- och Precision-modeller - Visning av ångtemperatur.
Vakuumsensor AUTOaccurate: För Precision-modeller med G3- och G6-glas-set. Sensorn möjliggör automatisk vakuumreglering för automatisk destillation av lösningsmedel och blandning av lösningsmedel.
Vakuumtillbehör, vakuumventil: Obligatorisk för alla Hei-VAP-modeller med ventilreglerade pumpar.
- Enkel att rengöra
- Kan kombineras med en Woulff-flaska för en kompakt enhet
Woulff-flaska: Ytterligare återvinning av lösningsmedel tillsammans med kondensatorn i syfte att skydda vakuumventilen ochMore Product Information