Handvakuumpump, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
6131-0010 6131-0020 6132-0010 6132-0020 6133-0010 6132-2000 6132-3000
181-0434EA 3150 SEK
181-0434 181-9907 181-9902 181-9903 181-9904 181-0473 181-0474
Handvakuumpump, Nalgene®
Pumpar Handvakuumpumpar
Robust pump, kan generera ett partiellt vakuum på 86 mbar mycket snabbt och enkelt. Vakuumet ställs in via en spak på pumpen och kan styras med pekfingret. Pumpen når fullt tryck med bara två pumpslag. Avtagbart hölje på utblåsporten och vakuumutlösningsmekanism, så att pumpen inte behöver kopplas loss från vakuumledningen för luftning. Slangkoppling för standardslangar med 6,4 mm innerdiam. Komplett med 60 cm genomskinlig plastslang.
Handvakuumpump utan vakuummätare - PVC-hölje
Sugvolym 36 ml per pumpslag och övertryck vid utloppsventilen 480 mbar
Vacuum hand pumps with vacuum gauge, repairable - PVC housing
Suction volume 15 ml per stroke and 210 mbar overpressure at the outlet valve (181-9902)
Suction volume 36 ml per stroke and 480 mbar overpressure at the outlet valve (181-9903)
Can be disassembled for repair, or to replace internal parts
Includes vacuum gauge
Vacuum hand pumps with vacuum gauge, repairable - Zinc alloy housing
Suction volume 15 ml per stroke and 210 mbar overpressure at the outlet valve
Can be disassembled for repair, or to replace internal parts
Includes vacuum gauge