Låsring för små flänsanslutningar
Leverantör: VACUUBRAND
20660000 20660001 20660002 20660003 20660010 20660011 20660012
185-1111EA 320 SEK
185-1111 185-1112 185-1113 185-1114 185-1121 185-1122 185-1123
Låsring för små flänsanslutningar
Klämmor Universalklämmor
För säkring och mekanisk pressning av O-ringstätningar. Aluminium eller rostfritt stål, rostfritt.
  • Låsring i aluminium med vingmutter för snabb anslutning utan verktyg
  • Låsring i rostfritt stål för montering med insexskruvar; för applikationer med korrosionsrisk, krav på låg gasutsläpp samt särskilt rena förhållanden
  • Systemkomponenter för ett stort antal olika anslutningar