Inre centreringsring för små flänsanslutningar
Leverantör: VACUUBRAND
20660120 20660121 20660122 20660124 20660125 20660126
185-1221EA 255 SEK
185-1221 185-1223 185-1225 185-1222 185-1224 185-1226
Inre centreringsring för små flänsanslutningar
Tätningar Tätningsringar
Rostfritt stål, med FPM O-ringstätning.
  • Kan användas från −40 till +150 °C
  • Kan också användas till 'bakbara' flänsar i hög vakuum
  • O-ring i FPM med lågt gasläckage