Extern centreringsring för små flänsanslutningar
Leverantör: VACUUBRAND
20660190 20660191 20660192 20660195 20660196 20660197
185-1231EA 155 SEK
185-1231 185-1232 185-1233 185-1241 185-1242 185-1243
Extern centreringsring för små flänsanslutningar
Tätningar Tätningsringar
Centrering med extern centreringsringar uppnås på den lilla flänsens ytterdiameter, O-ringen pressas in mot den inre radien.
  • O-ringar i NBR kan användas från −25 till +80 °C; O-ringar i FPM kan användas från −40 till +150 °C
  • Med yttre centrering kan samma ring användas till två nominella bredder
  • Det finns inga öppningar på vakuumsidan
PBT, med O-ringar i NBR eller FPM.