Liten fläns med slangmunstycke
Leverantör: VACUUBRAND GMBH + CO
20662500 20662510 20662511 20662516 20662517 20662518 20662519 20662521 20662522 20662523 20662806 20662807 20662808
185-2251EA 350 SEK
185-2251 185-2252 189-0032 185-2253 185-2254 181-0490 185-2256 185-2257 185-2258 185-2259 181-0154 181-0491 185-0000
Liten fläns med slangmunstycke
Beslag och kopplingar
Dessa flänsar är gjorda av aluminium eller plast.
  • Snabb och enkel montering och losstagning från pumpar
  • Säker, vakuumtät anslutning med möjlighet att använda centrerings- och låsringar
  • Ett brett sortiment flänsar med slangmunstycken för olika innerslangdiametrar finns
For connecting pumps to vacuum hoses.