Tillbehör för ultraljudsbad, Elmasonic x-tra
Leverantör: ELMA SCHMIDBAUER
1001476 1001357 1001361 1001461 1004536
142-2227EA 0 SEK
142-2227 142-2223 142-2224 142-2226 ELMA1004536
Tillbehör för ultraljudsbad, Elmasonic x-tra
Ultraljudbad
Baden i X-Tra serien har två rengöringsnivåer: Powerclean för intensivrengöring och Softclean för extra skonsam rengöring av känsliga material. Baden har väldigt lång livslängd tack vare nytt, kavitationsfritt rostfritt stål, och dessutom 3 års garanti.
  • Svepfunktion kan väljas för att via frekvensmodulation erhålla ett jämt och optimalt ultraljudsfält
  • Extra oscillationssystem för bästa prestanda
  • Hög uppvärmningseffekt ger korta uppvärmningstider och mindre torrkörningsrisk
  • Snabbtömning genom avtappningskran