Rengöringslösning för ultraljudbad
Leverantör: BRANSON
000-020-104 000-020-204 000-020-304 000-020-404
142-2619EA 295 SEK
142-2619 142-3006 142-3007 142-3008
Rengöringslösning för ultraljudbad
Rengöringsmedel Tvätt- och rengöringsmedel
GP II allrengöringsmedel. Avlägsnar vanlig smuts, fingeravtryck, damm, finfördelat förpackningsmaterial samt tunna oljor och fetter från komponenter i produktionslokaler, verkstäder, telekomapplikationer och andra faciliteter för lätt industriproduktion och -tillverkning.
  • fosfatfritt, hudvänligt, basiskt  rengöringsmedel
JC rengöringsmedel för smycken: fosfatfritt, basiskt rengöringsmedel för rengöring av smycken och ädla metaller. Avlägsnar vanlig smuts, partiklar, fingeravtryck, oljor och oxider som byggs upp vid normal användning. Återställer snabbt den ursprungliga lystern hos ädla stenar och metaller.
OR oxidavlägsnare: Fosfatfri, biologiskt nedbrytbar blandning av rengöringsmedel och sura kemikalier. Avlägsnar snabbt rost och oxider från alla metaller. Används för rengöring och återställning av material och komponenter på vilka oxider har bildats vid lagrings- och installationsförfaranden.
IS industrirengöringsmedel: Biologiskt fosfatfritt, hudvänligt, basiskt  rengöringsmedel för krävande industriapplikationer.