VWR®, Ultraljudsrengöringsbad
Leverantör: VWR Collection
142-6045EA 6875 SEK
142-6045 142-6046
VWR®, Ultraljudsrengöringsbad
Ultraljudbad
Ultraljudsvågorna går även in i mikroskopiska håligheter, och rengör behandlade föremål fullständigt och med jämn effekt. Det är en av de mest effektiva, prisvärda och kraftfulla rengöringsmetoder som finns. Metoden används på laboratorier, inom tand- och medicinsk teknik, mikroelektronik, kosmetika, optik samt bilindustrin.
  • Housing and cleaning baths made from rust-proof stainless steel
  • High performance PTZ ultrasonic converter with ceramic technology
  • Baths with 9,2 litre capacity and upwards are fitted with a drain cock
Baden har en tålig ultraljudsgenerator som säkerställer en konstant ultraljudseffekt oavsett badtemperatur, fyllnadsnivå och rengöringsmaterial. Den här funktionen garanterar konsekventa och reproducerbara rengöringsresultat. Med frekvenssvepning, dvs. frekvensmodulering av den genererade ultraljudseffekten, hindras uppkomsten av stående vågor, vilket säkerställer en extremt homogen fördelning av energin i rengöringsbadet.
All models have a timer. The analogue version is equipped with a mechanical timer up to maximum of 15 minutes. They also have an adjustable ultrasonic function from 10 to 100% of the effective output. As a result, the energy can be adjusted precisely to the objects to be cleaned.
All models are compliant with the European standards for EMC and electrical safety.
Certifikat: All models are compliant with the European standards for EMC and electrical safety.
Information om tillbehör: I rostfritt stål. Bägare och provrör som ska rengöras ska aldrig ligga direkt på badets botten. Utrustning ska sänkas ned i en skyddande korg, vilket även förhindrar att badbotten repas. Bägare för rengöring av små delar, eller för arbete med frätande lösningar, kan användas tillsammans med särskilda lock med öppningar i.