Transilluminator och konverteringsplatta, Visi-Blue™
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
38-0200-01 38-0200-02 38-0200-04 95-0433-02 95-0461-02 38-0242-01
730-1019EA 8800 SEK
730-1019 730-1020 UVPA38-0200-04 732-4387 732-4393 UVPA38-0242-01
Transilluminator och konverteringsplatta, Visi-Blue™
Ljusbox Ljusbox för blått ljus
Visi-Blue™ transilluminator är utformad för användning med SYBR® Gold, SYBR® Green, GFP och andra 480 nm blå exciteringsprover.
  • Minimerar DNA-fragmentering
  • Ljusgult skyddslock blockerar blått ljus och möjliggör visualisering av färgade prover över 500 nm
Enhet B×D×H: 337×241×121 mm (VB-26), 486×337×143 mm (VB-40) (höjd inklusive blockeringsskydd)
Vikt: 6,8 kg (VB-26), 9,6 kg (VB-40)
Visi-Blue™ konverteringsplatta: Visi-Blue™ konverteringsplatta placeras uppe på en transilluminator med UV-strålning (302 nm) för att konvertera UV-strålningen till 480 nm blått ljus. Konverteringsplattan har en repskyddad glasyta infälld i en metallram.
The Visi-Blue™ converter plate is simply placed on top of a transilluminator equipped with mid-range (302 nm) UV to convert the UV to 460 to 470 nm blue light. The converter plate has a scratch resistant glass surface safety fused into a metal frame.