Testkapsel
Leverantör: COMARK
TX23L TX24L TX25L TX26L
620-0377EA 1800 SEK
620-0377 620-0378 620-0379 620-0380
Testkapsel
Termometrar Digitaltermometrar
Certifierade testkapslar kan användas för snabb kontroll av termometerns funktion mot specifikationer. De kopplas på termometern i stället för en givare och består av ett motstånd som motsvarar exakt en given temperatur.