Ultra-accurate tree channels digital thermometers, testo 735
Leverantör: TESTO
0560.7351 0563.7352
620-1242EA 5300 SEK
620-1242 620-1206
Ultra-accurate tree channels digital thermometers, testo 735
Termometrar Digitaltermometrar
Dessa digitala termometrar Försedd med uttag för Pt 100-givare med hög noggrannhet samt två uttag för snabba termoelementgivare. Avläsningar från upp till tre ytterligare temperaturgivare kan visas. Data registreras i instrumentet och kan analyseras med hjälp av diagram och tabeller.
  • Programvara för arkivering, analys och dokumentation av mätdata (medföljer)
  • Visar, sparar och skriver ut delta T, min/max- och medelvärden
  • Givare: PT100 + 2 TC-anslutningar + valfria radiogivare
Wireless data memory up to 10000 values (testo 735-2).
W×D×H: 220×74×46 mm
Weight: 428 g
Leveransinformation: Levereras med ljudlarm, programvara och USB-kabel för dataöverföring, ett batteri och kalibreringsprotokoll. Givare beställs separat.