Digitaltermometer med hög precision, TFX 430
Leverantör: EBRO
1340-5437 1340-5439 1340-5430 1340-5438 1340-5432
620-0221EA 13425 SEK
620-0221 620-0223 620-1385 620-1329 620-2348
Digitaltermometer med hög precision, TFX 430
Termometrar Digitaltermometrar
This waterproof reference thermometer is suitable for use in a wide range of applications. A microprocessor controls the electronics, guaranteeing maximum measurement precision and consistency over the entire measurement range.
  • „HOLD“-funktion
  • Automatisk avstängning
  • Display fö rmin/max värden
Different PT100 probes for different applications available.
W×D×H: 109×54×22 mm
Weight: 90 g
Leveransinformation: Levereras med ett trepunktskalibreringscertifikat, ett 3 V litiumbatteri CR2477 med fem års livslängd. Minst en givare behövs för 620-1385.