Termometer för kärntemperatur, HACCP testo 106
Leverantör: TESTO
0563.1063 0560.1063
620-2358EA 845 SEK
620-2358 620-3055
Termometer för kärntemperatur, HACCP testo 106
Termometrar Digitaltermometrar
Denna termometer ger en tunn och robust givare, passar för snabb temperaturövervakning och livsmedelsinspektion på hotell, storkök och stormarknader. Den speciella livsmedelsgivaren gör nästan osynliga stickhål.
  • Gränsvärde ställs in manuellt av användaren
  • Akustiskt och synligt larm när gränsvärdena överskrids
  • Automatisk slutvärdesavkänning: „HOLD“-funktion
Givare (Lר: 55×3 mm)
Leveransinformation: Levereras med skyddshölje för givare och ett 3 V knappcellsbatteri.