Digitaltermometer med utbytbar givare, testo 105
Leverantör: TESTO
0563.1051 0563.1054
620-0172EA 1500 SEK
620-0172 620-2604
Digitaltermometer med utbytbar givare, testo 105
Termometrar Digitaltermometrar
Robust livsmedelstermometer med utbytbar givare, passar för kontrollmätningar inom livsmedelsindustrin t.ex. i slakthus, kylrum och under transport.
  • Gränsvärden definieras av användaren
  • Visuellt och akustiskt larm
  • Inbyggd bakgrundsbelysning
Interchangeable NTC probe (100 mm).
W×D×H: 145×38×195 mm
Weight: 139 g
Leveransinformation: Levereras med en standardmätspets och batteri. Separata givare finns vid förfrågan.