Omrörare med teflonblad
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06310000 06310503 06310501 06310505 06310502 06310506 06310504 06310507
441-9711EA 4375 SEK
441-9711 LENZ06310503 441-0383 LENZ06310505 LENZ06310502 441-0385 441-0384 441-0386
Omrörare med teflonblad
Omrörare Omrörningsverktyg
DURAN®, borosilikatglas, PTFE-blad och fästskruv. Gastät förslutning för vakuumomrörningsutrustning upp till 10⁻³ mbar vid 800 min⁻¹ kontinuerligt varvtal.
  • Passar rundkolvar 250 - 2000 ml
  • Med PP skruv med GL 25 gänga