Omrörarblad, propeller
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-30000-00 509-31000-00 509-32000-00 509-33000-00 509-39000-10
441-1229EA 1650 SEK
441-1229 441-1230 441-1231 441-1232 HEID509-39000-10
Omrörarblad, propeller
Omrörare Omrörningsverktyg
I rostfritt stål.
  • För suspensioner och homogenisering
  • Idealisk för omrörning av vätskor med medelhög till hög viskositet