Omrörarblad, turbin
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-20000-00 509-21000-00
441-1227EA 1475 SEK
441-1227 441-1228
Omrörarblad, turbin
Omrörare Omrörningsverktyg
I rostfritt stål.
  • För gasning av vätskor
  • Idealisk för omrörning av vätskor med medelhög till hög viskositet