Omrörarblad, tandad
Leverantör: IKA
0513500 2387900 2746700
441-2951EA 4025 SEK
441-2951 441-2953 441-2954
Omrörarblad, tandad
Omrörare Omrörningsverktyg
Made from stainless steel. Stirrers draw the material to be mixed from the top and the bottom. High turbulence and high shearing forces.
  • Idealisk för omrörning av vätskor vid medelhög till hög hastighet