Omrörarblad, paddel
Leverantör: IKA
0739500 0757700 0757800
441-2944EA 9000 SEK
441-2944 441-2942 441-2943
Omrörarblad, paddel
Omrörare Omrörningsverktyg
I rostfritt stål. Varsam omrörning med minimal turbulens.
  • Perfekt för omrörning av vätskor vid låg till medelhög hastighet
  • Skapar tangentiell flöde