Omrörarblad, ankare
Leverantör: IKA
2022300 2022400 2747400
441-2931EA 5775 SEK
441-2931 441-2932 441-2934
Omrörarblad, ankare
Omrörare Omrörningsverktyg
I rostfritt stål. Ger minimala utfällningar på kärlväggarna och en jämn fördelning av högt  mineralinnehåll i vätskor, idealisk för blandning vid polymerreaktioner. Höga skjuvkrafter vid kanter.
  • Idealisk för omrörning av vätskor vid låg hastighet
  • Lämplig för omrörning av vätskor med medelhög till hög viskositet